Merck
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluor-pyridinium-Pyridin-Komplex-heptafluorodiborat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10B2F8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
198-201 °C (lit.)
SMILES String
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)