Merck
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammoniumbromid
99%
Synonym(e):
Hexyltriethylammoniumbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)