Merck
380172
Sigma-Aldrich
2-(Brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
99%
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
SMILES String
OCC(CO)(CO)CBr
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)