Wichtige Dokumente
377864
4-Benzyloxy-3-pyrrolin-2-on
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C
SMILES String
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)