Wichtige Dokumente
377279
3-Methyl-1-vinylpyrazol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
Cc1ccn(C=C)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)