Merck
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)-ethyl]-benzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)