Wichtige Dokumente
371874
2-Chlor-2,2-difluoracetamid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCF2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)C(F)(F)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)