Wichtige Dokumente
371858
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indol -hydrochlorid
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
288-290 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O.ClH/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11;/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
KRMJEIDSHZEQHJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)