Wichtige Dokumente
371688
1-Formyl-2-(p-tolyl)-hydrazin
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
SMILES String
Cc1ccc(NNC=O)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)