Wichtige Dokumente
371637
N-(Carboxymethyl)-benzothiazoliumbromid
96%
About This Item
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].OC(=O)C[n+]1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2S.BrH/c11-9(12)5-10-6-13-8-4-2-1-3-7(8)10;/h1-4,6H,5H2;1H
InChIKey
UEINBJHBQWSAHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)