Merck
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis-(glycidyloxymethyl)-methoxy]-1,2-propandiol
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.30
MDL-Nummer:
Qualität
technical grade
SMILES String
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)