Wichtige Dokumente
370150
N-(2-Chlor-1-methylethyliden)-hydrazinoameisensäure-methylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.59
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
COC(=O)N\N=C(/C)CCl
InChI
1S/C5H9ClN2O2/c1-4(3-6)7-8-5(9)10-2/h3H2,1-2H3,(H,8,9)/b7-4+
InChIKey
LCGQSEGTIXIWOF-QPJJXVBHSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)