Merck
370045
Sigma-Aldrich
1-[4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)-phenyl]-2-[trans-4-(4-isothiocyanatophenyl)-cyclohexyl]-ethan
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6C6H10C6H4CH2CH2C6H10C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
SMILES String
CCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(CC[C@@H]3CC[C@H](CC3)c4ccc(cc4)N=C=S)cc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)