Merck
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-methanol
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
Anwendung
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)