Merck
369128
1,2-Difluor-4,5-dimethoxybenzol
90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H2(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.14
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
90%
form
solid
mp
41-43 °C (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(F)c(F)cc1OC
InChI
1S/C8H8F2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
WWAOVLXLTJXDGS-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene is an aryl fluorinated building block.
Application
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene may be used in the synthesis of molecular crystals of [Li{N(SO2CF3)2}{C6H4(OCH3)2}2] and [Li{N(SO2CF3)2}{C6F2H2(OCH3)2}2], having solid-state lithium ion conductivity.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Makoto Moriya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(40), 13554-13560 (2013-08-14)
The molecular crystals [Li{N(SO2CF3)2}{C6H4(OCH3)2}2] and [Li{N(SO2CF3)2}{C6F2H2(OCH3)2}2] with solid-state lithium ion conductivity have been synthesized by the addition of two equivalents of 1,2-dimethoxybenzene or 1,2-difluoro-4,5-dimethoxybenzene to Li{N(SO2CF3)2}, respectively. Single-crystal X-ray diffraction analysis revealed the formation of ionic conduction paths with an