Merck
368652
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandioldiisobutyrat
99%
Synonym(e):
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylend?iisobutyrat 
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
795 °F
Expl.-Gr.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
InChIKey
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)