Merck
368377
Sigma-Aldrich
2-[2-(Benzyloxy)-ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxan
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
InChIKey
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)