Merck
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethandiol
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.36
Beilstein:
3208922
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
InChIKey
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)