Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H10NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.09
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
SMILES string
CCC(N)P(O)(O)=O
InChI key
DELJNDWGTWHHFA-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?