Merck
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
4230058
MDL-Nummer:
Assay
95%
Verunreinigungen
2-3% cis isomer
SMILES String
CCCCC\C=C\CCC=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)