Wichtige Dokumente
366064
2,3,4,5-Tetrafluoracetophenon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HC6F4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?