Wichtige Dokumente
365750
3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
3-Brom-4-chlor-α,α,α-trifluortoluol
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23-−22 °C (lit.)
Dichte
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H
InChIKey
APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?