Merck
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-on
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC1=CCCC1=O
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)