Merck
364967
Sigma-Aldrich
Chlorthioameisensäure-O-(2,4,6-trichlorphenylester)
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H2Cl4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)