Wichtige Dokumente
364495
Chlormethyl-p-tolylsulfon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)