Wichtige Dokumente
362212
Ioddioxo-bis(triphenylphosphin)rhenium(V)
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
195-197 °C (lit.)
SMILES String
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for:
- Chemoselective direct reductive amination reactions
- Selective hydrogenation reactions
- Living radical polymerization reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?