Merck
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlor-p-phenylendiamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2,5-Diamino-1,3-dichlor-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
Beilstein:
2209257
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
122-127 °C
SMILES String
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)