Merck
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
thiourea
SMILES String
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
InChIKey
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)