Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCOCH2CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-156-7
Beilstein/REAXYS Number:
3721682
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
194 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester
SMILES string
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
General description
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) reacts with aryl nitriles in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig′s base to yield β-amino acrylates.[1] Ethyl potassium malonate is formed as an intermediate during the synthesis of ethyl tert-butyl malonate.
Application
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) may be used to generate (trimethylsilyl)ethyl malonate in situ, which can be acylated to prepare a variety of β-ketoesters or alkylidene malonates.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥99.0% (NT) | description 98% | description - |
| assay 98% | assay ≥99.0% (NT) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 194 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| form solid | form - | form powder | form liquid |
| functional group ester | functional group ester | functional group fluoro, triflate | functional group carboxylic acid, ester |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?