Merck
360252
Sigma-Aldrich
7-Methyl-xanthin
99%
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-7-methyl-purin, Heteroxanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
Beilstein:
171027
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChIKey
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)