Merck
359726
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
99%
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbuttersäure, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-valin, Boc-L-valin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.26
Beilstein:
1711290
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −6.3°, c = 1 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChIKey
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)