Merck
359718
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
98%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-threonin, Boc-L-threonin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
Beilstein:
2051735
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −8.5°, c = 1 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)