Merck
356999
Sigma-Aldrich
Tantal
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
Synonym(e):
Ta
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
≥99.9%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
572 °F
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
2.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Menge
10 g = 20 cm
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable