Wichtige Dokumente
356778
Eisen
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99.9%
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Dicke
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)