348996
2-(Pivaloylamino)-diphenylmethan
99%
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable