Merck
348317
4-Methylphthalsäureanhydrid
95%
Synonym(e):
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-073-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
assay
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)