Merck
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanin Hydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (lit.)
SMILES String
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)