Merck
347620
Sigma-Aldrich
N-[4-(4-Aminobenzyl)-phenyl]-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N3C(=O)C4[C@@H]5C[C@@H](C=C5)C4C3=O)cc1
InChI
1S/C22H20N2O2/c23-17-7-1-13(2-8-17)11-14-3-9-18(10-4-14)24-21(25)19-15-5-6-16(12-15)20(19)22(24)26/h1-10,15-16,19-20H,11-12,23H2/t15-,16+,19?,20?
InChIKey
SXKBQLZMICXHNV-BANKROOTSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)