Merck
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorbenzol-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Lineare Formel:
C6D4F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Verpackung
Packaged in prescored ampules
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)