Wichtige Dokumente
347280
Magnesium-1,1,1,5,5,5-hexafluoracetylacetonat 1,2-Dimethoxyethan Komplex
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)