Merck
346470
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethoxy)-phenol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)