Wichtige Dokumente
345946
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?