Merck
345318
Sigma-Aldrich
Poly-(tetrahydrofuran-co-ethylenoxid), Linearkettenpolymer
average Mn ~1,250
Synonym(e):
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl, oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Mol-Gew.
average Mn ~1,250
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)