Merck
344540
Sigma-Aldrich
3-Oxo-6-octensäure-methylester, überwiegend trans-Form
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
118 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves