Merck
344168
Sigma-Aldrich
Acridin-9-carbonsäure-phenylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
189-191 °C (lit.)
SMILES String
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)