Merck
344109
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethylamin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28FeNP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −355°, c = 0.6 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)C
InChI
1S/C21H23NP.C5H5.Fe/c1-17(22(2)3)20-15-10-16-21(20)23(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-17H,1-3H3;1-5H;/t17-;;/m1../s1
InChIKey
RCAFPSZHKFOLEE-ZEECNFPPSA-N
Anwendung
Ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iio, H. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1390-1390 (1991)