Merck
344001
Sigma-Aldrich
4-Fluoracetanilid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1