Merck
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-Adamantyliden)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
207-208 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
InChIKey
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)