Merck
342343
Sigma-Aldrich
Dibromo-(1,5-cyclooctadien)-platin(II)
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12Br2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)