Wichtige Dokumente
341193
Tris-(hexadecylpyridinium)-12-wolframatophosphat
98%
Synonym(e):
1-Hexadecylpyridinium 12-tungstophosphate (3:1)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H114N3O40PW12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3790.63
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)